Tisk…
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl 99
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-DAPe.HCl
BIBP1040-1G BIBP1040-5G
APOSBIBP1040-1GEA 3710 CZK
APOSBIBP1040-1G APOSBIBP1040-5G
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl 99
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl
Vzorec: C₂₀H₂₄N₂O₂·HCl
MW: 360.88 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00832511
CAS číslo: 118119-32-7