t-Boc-N-amido-PEG3-amine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Boc-1-amino-4,7,10-trioxa-13-tridecanamine, tert-Butyl (3-(2-(2-(3-aminopropoxy)ethoxy)ethoxy)propyl)carbamate, N-Boc-C1-PEG3-C3-NH2
BIBP1032-5G
APOSBIBP1032-5GEA
4200
CZK
APOSBIBP1032-5G
t-Boc-N-amido-PEG3-amine ≥98%
t-Boc-N-amido-PEG3-amine
Vzorec:
C₁₅H₃₂N₂O₅ MW: 320,43 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04973133 CAS číslo: 194920-62-2 |