Tisk…
cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2S,4S)-4-Azido-1-Boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, (2S,4S)-4-Azido-1-(tert-butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, cis-4-Azido-N-Boc-L-proline
BIBP1021-1G BIBP1021-250MG
APOSBIBP1021-1GEA 8730 CZK
APOSBIBP1021-1G APOSBIBP1021-250MG
cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline ≥98%
cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline
Vzorec: C₁₀H₁₆N₄O₄
MW: 256,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115791
CAS číslo: 132622-65-2