Tisk…
L-4-Benzoylphenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid, H-Bpa-OH, H-p-Bz-Phe-OH, H-Phe(4-Bz)-OH
BIBA1027-1G BIBA1027-5G BIBA1027-10G
APOSBIBA1027-1GEA 3940 CZK
APOSBIBA1027-1G APOSBIBA1027-5G APOSBIBA1027-10G
L-4-Benzoylphenylalanine
L-4-Benzoylphenylalanine
Vzorec: C₁₆H₁₅NO₃
MW: 269,3 g/mol
Bod tání: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238102
CAS číslo: 104504-45-2