Tisk…
Bisakrylamid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
BIB6418-100G BIB6418-1KG BIB6418-250G
APOSBIB6418-100GEA 2030 CZK
APOSBIB6418-100G APOSBIB6418-1KG APOSBIB6418-250G
Bisakrylamid ≥98%
Bisakrylamid
Vzorec: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008625
CAS číslo: 110-26-9
EINECS: 203-750-9