Tisk…
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
BIB6314-25G BIB6314-100G BIB6314-500G
APOSBIB6314-25GEA 827 CZK
APOSBIB6314-25G APOSBIB6314-100G APOSBIB6314-500G
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
Vzorec: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307.33
Bod tání: 192…195 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00065939
CAS číslo: 70-18-8
Merck Index: 13,04488