Tisk…
(2S,3R,4S,5S)-2-(4-Nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Dodavatel: Apollo Scientific
BIB6309-250MG BIB6309-500MG BIB6309-1G
APOSBIB6309-250MGEA 3940 CZK
APOSBIB6309-250MG APOSBIB6309-500MG APOSBIB6309-1G
(2S,3R,4S,5S)-2-(4-Nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
(2S,3R,4S,5S)-2-(4-Nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₇
Bod tání: 201…202 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00151486
CAS číslo: 1223-07-0