Tisk…
Atractyloside potassium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIB6292-100MG BIB6292-25MG BIB6292-50MG
APOSBIB6292-100MGEA 18250 CZK
APOSBIB6292-100MG APOSBIB6292-25MG APOSBIB6292-50MG
Atractyloside potassium salt
Atractyloside potassium salt
Vzorec: C₃₀H₄₄K₂O₁₆S₂
MW: 802,99 g/mol
Bod tání: 174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078810
CAS číslo: 102130-43-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II