Tisk…
(±)-1,2-Octanediol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Octanediol, (±)-1,2-Octylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy octane
BIB6291-1KG BIB6291-2.5KG BIB6291-500G
APOSBIB6291-1KGEA 7670 CZK
APOSBIB6291-1KG APOSBIB6291-2.5KG APOSBIB6291-500G
(±)-1,2-Octanediol
(±)-1,2-Octanediol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
MW: 146.23
Bod varu: 131…132 °C
Bod tání: 28…31 °C
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010738
CAS číslo: 1117-86-8