Tisk…
CTK1D7390
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: DiI, DiI perchlorate
BIB6289-100MG BIB6289-500MG BIB6289-50MG
APOSBIB6289-100MGEA 5200 CZK
APOSBIB6289-100MG APOSBIB6289-500MG APOSBIB6289-50MG
CTK1D7390
1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
Vzorec: C₅₉H₉₇ClN₂O₄
Bod tání: 68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00142354
CAS číslo: 41085-99-8