5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-TAMRA, 5-Carboxytetramethylrhodamine, 2-(3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl)-5-carboxybenzoate, 2-[3,6-Bis(dimethylamino)xanthen-10-ium-9-yl]-5-carboxybenzoate, TAMRA, 5-isomer
BIB6287-100MG
BIB6287-1G
BIB6287-500MG
APOSBIB6287-100MGEA
2070
CZK
APOSBIB6287-100MG
APOSBIB6287-1G
APOSBIB6287-500MG
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Vzorec:
C₂₅H₂₂N₂O₅ MW: 430,45 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00269769 CAS číslo: 91809-66-4 |