8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIB6286-10G
BIB6286-1G
BIB6286-5G
APOSBIB6286-10GEA
32870
CZK
APOSBIB6286-10G
APOSBIB6286-1G
APOSBIB6286-5G
8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Vzorec:
C₁₈H₉Na₃O₁₁S₃ Storage Temperature: Freezer |
CAS číslo:
115787-83-2 |