Tisk…
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6285-500MG BIB6285-100MG BIB6285-250MG
APOSBIB6285-500MGEA 32670 CZK
APOSBIB6285-500MG APOSBIB6285-100MG APOSBIB6285-250MG
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Vzorec: C₁₆H₈NNa₃O₉S₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674494
CAS číslo: 196504-57-1