Tisk…
AQC
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Aminoquinoline N-succinimidyl ester, 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 6-Quinolylcarbamate
BIB6284-100MG BIB6284-500MG BIB6284-1G
APOSBIB6284-100MGEA 7870 CZK
APOSBIB6284-100MG APOSBIB6284-500MG APOSBIB6284-1G
AQC
AQC
Vzorec: C₁₄H₁₁N₃O₄
MW: 285.25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01940654
CAS číslo: 148757-94-2