Tisk…
Resazurin sodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
BIB6267-100G BIB6267-25G BIB6267-10G
APOSBIB6267-100GEA 12200 CZK
APOSBIB6267-100G APOSBIB6267-25G APOSBIB6267-10G
Resazurin sodium salt
Resazurin sodium salt
Vzorec: C₁₂H₆NNaO₄
MW: 251.17
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005036
CAS číslo: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5