Tisk…

1,4-Diaminobutane free base

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Putrescine, 1,4-Butanediamine, Tetramethylendiamine

BIB6265-1KG BIB6265-500G BIB6265-25G BIB6265-100G BIB6265-2.5KG
APOSBIB6265-1KGEA 9200 CZK
APOSBIB6265-1KG APOSBIB6265-500G APOSBIB6265-25G APOSBIB6265-100G APOSBIB6265-2.5KG
1,4-Diaminobutane free base
1,4-Diaminobutane
Vzorec: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Bod tání: 25…28 °C
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008235
CAS číslo: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR