Tisk…
Polygalacturonic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6263-500G BIB6263-250G
APOSBIB6263-500GEA 32670 CZK
APOSBIB6263-500G APOSBIB6263-250G
Polygalacturonic acid
Polygalacturonic acid
Bod tání: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131972
CAS číslo: 25990-10-7