Tisk…
Sodium phenylpyruvate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6259-100G BIB6259-50G BIB6259-25G
APOSBIB6259-100GEA 14290 CZK
APOSBIB6259-100G APOSBIB6259-50G APOSBIB6259-25G
Sodium phenylpyruvate
Sodium phenylpyruvate
Vzorec: C₉H₇NaO₃
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002590
CAS číslo: 114-76-1
EINECS: 204-053-2