Tisk…
DL-Glyceraldehyde dimer 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,6-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, (2R,3S,5S,6R)-3,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dioxane-2,5-diol
BIB6213-500MG BIB6213-1G BIB6213-5G
APOSBIB6213-500MGEA 1240 CZK
APOSBIB6213-500MG APOSBIB6213-1G APOSBIB6213-5G
DL-Glyceraldehyde dimer 95+%
DL-Glyceraldehyde dimer
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Bod tání: 144…145 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00070528
CAS číslo: 23147-59-3