Tisk…
γ-Cyclodextrine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
BIB6136-25G BIB6136-100G BIB6136-500G
APOSBIB6136-25GEA 1330 CZK
APOSBIB6136-25G APOSBIB6136-100G APOSBIB6136-500G
γ-Cyclodextrine 98%
γ-Cyclodextrine
Vzorec: C₄₈H₈₀O₄₀
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009595
CAS číslo: 17465-86-0