Tisk…
Miltefosine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6120-1G BIB6120-2.5G BIB6120-250MG
APOSBIB6120-1GEA 3940 CZK
APOSBIB6120-1G APOSBIB6120-2.5G APOSBIB6120-250MG
Miltefosine
Miltefosine
Vzorec: C₂₁H₄₆NO₄P
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133396
CAS číslo: 58066-85-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III