Tisk…
4-Methylumbelliferyl sulphate potassium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6119-1G BIB6119-5G
APOSBIB6119-1GEA 2280 CZK
APOSBIB6119-1G APOSBIB6119-5G
4-Methylumbelliferyl sulphate potassium salt
4-Methylumbelliferyl sulphate potassium salt
Vzorec: C₁₀H₇KO₆S
MW: 294,318 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00016970
CAS číslo: 15220-11-8