5-Methyl-DL-tryptophan
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIB6112-1G
BIB6112-500MG
BIB6112-5G
APOSBIB6112-1GEA
7440
CZK
APOSBIB6112-1G
APOSBIB6112-500MG
APOSBIB6112-5G
5-Methyl-DL-tryptophan
5-Methyl-DL-tryptophan
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₂O₂ Bod tání: 280…282 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005652 CAS číslo: 951-55-3 |