Tisk…
4-Methyl-DL-tryptophan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-4-Me-DL-Trp-OH
BIB6111-1G BIB6111-500MG
APOSBIB6111-1GEA 4630 CZK
APOSBIB6111-1G APOSBIB6111-500MG
4-Methyl-DL-tryptophan
4-Methyl-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00055987
CAS číslo: 1954-45-6
EINECS: 217-785-2