Tisk…
D-(+)-Melezitose monohydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-(((2S,3S,4R,5R)-4-Hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3-diyl)bis(oxy))bis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) hydrate
BIB6097-100G BIB6097-250G BIB6097-50G
APOSBIB6097-100GEA 7870 CZK
APOSBIB6097-100G APOSBIB6097-250G APOSBIB6097-50G
D-(+)-Melezitose monohydrate
D-(+)-Melezitose monohydrate
Vzorec: C₁₈H₃₄O₁₇
MW: 522,453 g/mol
Bod tání: 156 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149448
CAS číslo: 10030-67-8
EINECS: 209-894-9