Tisk…
L(-)-Malic acid disodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6095-100G BIB6095-25G
APOSBIB6095-100GEA 4960 CZK
APOSBIB6095-100G APOSBIB6095-25G
L(-)-Malic acid disodium salt
L(-)-Malic acid disodium salt
Vzorec: C₄H₄Na₂O₅
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 138-09-0