Tisk…

3-Aminophthalhydrazide monosodium salt

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

BIB6093-1G BIB6093-5G
APOSBIB6093-1GEA 1040 CZK
APOSBIB6093-1G APOSBIB6093-5G
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Vzorec: C₈H₆N₃NaO₂
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00161491
CAS číslo: 20666-12-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR