L(+)-Lactic acid 98.0+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIB6089-100G
BIB6089-50G
BIB6089-25G
APOSBIB6089-100GEA
8070
CZK
APOSBIB6089-100G
APOSBIB6089-50G
APOSBIB6089-25G
L(+)-Lactic acid 98.0+%
L(+)-Lactic acid
Vzorec:
C₃H₆O₃ Bod tání: 53 °C Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00064266 CAS číslo: 79-33-4 EINECS: 201-196-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...