Tisk…
L-Kynurenine free base
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: β-Anthraniloyl-L-alanine, (S)-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, L-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, Kynurenine
BIB6088-1G BIB6088-100MG
APOSBIB6088-1GEA 16340 CZK
APOSBIB6088-1G APOSBIB6088-100MG
L-Kynurenine free base
L-Kynurenine
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069912
CAS číslo: 2922-83-0