Tisk…
myo-Inozitol
Dodavatel: Apollo Scientific
BIB6083-100G BIB6083-1KG BIB6083-500G
APOSBIB6083-100GEA 1040 CZK
APOSBIB6083-100G APOSBIB6083-1KG APOSBIB6083-500G
myo-Inozitol
myo-Inozitol
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Bod tání: 222…227 °C
Hustota: 0,63 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077932
CAS číslo: 87-89-8
EINECS: 201-781-2