Tisk…
Indole-3-pyruvic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: alpha-Oxo-1H-indole-3-propanoic acid, 1H-Indole-3-propanoic acid, .alpha.-oxo-, 3-(1H-Indol-3-yl)-2-oxopropanoic acid, 3-(3-Indolyl)-2-oxopropanoic acid, 3-Indolylpyruvic acid
BIB6079-1G
APOSBIB6079-1GEA 7870 CZK
APOSBIB6079-1G
Indole-3-pyruvic acid
Indole-3-pyruvic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,197 g/mol
Bod tání: 215 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005640
CAS číslo: 392-12-1