Tisk…
Ethyl-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxy-2-methylindole-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
BIB6068-25G
APOSBIB6068-25GEA 19350 CZK
APOSBIB6068-25G
Ethyl-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Ethyl-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,24 g/mol
Bod tání: 205…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044575
CAS číslo: 7598-91-6