Tisk…
5-Hydroxy-2-methylindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-1H-indol-5-ol
BIB6067-1G BIB6067-5G
APOSBIB6067-1GEA 622 CZK
APOSBIB6067-1G APOSBIB6067-5G
5-Hydroxy-2-methylindole
5-Hydroxy-2-methylindole
Vzorec: C₉H₉NO
Bod tání: 130…132 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00022714
CAS číslo: 13314-85-7