Tisk…
L-Histidinol dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6064-10G BIB6064-5G
APOSBIB6064-10GEA 9100 CZK
APOSBIB6064-10G APOSBIB6064-5G
L-Histidinol dihydrochloride
L-Histidinol dihydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃Cl₂N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078058
CAS číslo: 1596-64-1
EINECS: 216-482-2