Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIB6062-100MG
BIB6062-25MG
APOSBIB6062-100MGEA
10150
CZK
APOSBIB6062-100MG
APOSBIB6062-25MG
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Substratefor dipeptidylaminopeptidase IV.
Vzorec:
C₁₇H₂₀BrN₃O₄ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00152092 CAS číslo: 115035-46-6 |