DL-Glyceraldehyde dimer 93+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIB6059-10G
BIB6059-1G
BIB6059-5G
APOSBIB6059-10GEA
28770
CZK
APOSBIB6059-10G
APOSBIB6059-1G
APOSBIB6059-5G
DL-Glyceraldehyde dimer 93+%
DL-Glyceraldehyde dimer
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00070528 CAS číslo: 23147-59-3 |