meso-Erythritol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIB6050-1KG
BIB6050-500G
APOSBIB6050-1KGEA
2150
CZK
APOSBIB6050-1KG
APOSBIB6050-500G
meso-Erythritol
meso-Erythritol
Vzorec:
C₄H₁₀O₄ Bod varu: 329…331 °C Bod tání: 120…123 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00004710 CAS číslo: 149-32-6 EINECS: 205-737-3 |