Tisk…
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Dodavatel: Apollo Scientific
BIB6043-1G BIB6043-250MG BIB6043-10G
APOSBIB6043-1GEA 6120 CZK
APOSBIB6043-1G APOSBIB6043-250MG APOSBIB6043-10G
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Vzorec: C₄₀H₈₀NO₈P
Bod tání: 220 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00036903
CAS číslo: 63-89-8