L-Dehydroascorbic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIB6039-1G
BIB6039-5G
BIB6039-10G
APOSBIB6039-1GEA
2480
CZK
APOSBIB6039-1G
APOSBIB6039-5G
APOSBIB6039-10G
L-Dehydroascorbic acid
L-Dehydroascorbic acid
Vzorec:
C₆H₆O₆ Bod tání: 228 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00066467 CAS číslo: 490-83-5 EINECS: 207-720-6 |