Tisk…
α-Cyclodextrin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6038-100G BIB6038-25G
APOSBIB6038-100GEA 0 CZK
APOSBIB6038-100G APOSBIB6038-25G
α-Cyclodextrin
α-Cyclodextrine
Vzorec: C₃₆H₆₀O₃₀
Bod tání: >278 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078207
CAS číslo: 10016-20-3
EINECS: 233-007-4