4-Chloroindole-3-acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIB6028-250MG
BIB6028-500MG
APOSBIB6028-250MGEA
1160
CZK
APOSBIB6028-250MG
APOSBIB6028-500MG
4-Chloroindole-3-acetic acid
4-Chloroindole-3-acetic acid
Vzorec:
C₁₀H₈ClNO₂ MW: 209.63 g/mol Bod tání: 179…188 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00216155 CAS číslo: 2519-61-1 |