Tisk…
Chenodeoxycholic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6026-100G BIB6026-50G BIB6026-25G
APOSBIB6026-100GEA 5790 CZK
APOSBIB6026-100G APOSBIB6026-50G APOSBIB6026-25G
Chenodeoxycholic acid
Chenodeoxycholic acid
Bile acid.
Vzorec: C₂₄H₄₀O₄
Bod tání: 162…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064142
CAS číslo: 474-25-9
EINECS: 207-481-8