Tisk…
D-(+)-Cellobiose
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
BIB6025-100G BIB6025-25G
APOSBIB6025-100GEA 3230 CZK
APOSBIB6025-100G APOSBIB6025-25G
D-(+)-Cellobiose
D-(+)-Cellobiose
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00136034
CAS číslo: 528-50-7