Tisk…
3-Carbethoxy-2-piperidone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-Piperidone-3-carboxylate, 2-Oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-Oxo-3-piperidinecarboxylate, 3-Ethoxycarbonyl-2-piperidone
BIB6023-100G BIB6023-250G BIB6023-25G
APOSBIB6023-100GEA 11380 CZK
APOSBIB6023-100G APOSBIB6023-250G APOSBIB6023-25G
3-Carbethoxy-2-piperidone
3-Carbethoxy-2-piperidone
Vzorec: C8H13NO3
MW: 171,1900 g/mol
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006038
CAS číslo: 3731-16-6