Tisk…
Phenethyl caffeate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6022-500MG BIB6022-1G BIB6022-5G
APOSBIB6022-500MGEA 1040 CZK
APOSBIB6022-500MG APOSBIB6022-1G APOSBIB6022-5G
Phenethyl caffeate
Phenethyl caffeate
Vzorec: C₁₇H₁₆O₄
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00866470
CAS číslo: 104594-70-9