Caffeic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
BIB6021-25G
BIB6021-50G
BIB6021-100G
APOSBIB6021-25GEA
1450
CZK
APOSBIB6021-25G
APOSBIB6021-50G
APOSBIB6021-100G
Caffeic acid
Caffeic acid
Vzorec:
C₉H₈O₄ MW: 180,16 g/mol Bod tání: 211…213 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004392 CAS číslo: 331-39-5 EINECS: 206-361-2 |