Tisk…
6-Bromo-DL-tryptophan
Dodavatel: Apollo Scientific
BIB6019-1G BIB6019-250MG
APOSBIB6019-1GEA 9990 CZK
APOSBIB6019-1G APOSBIB6019-250MG
6-Bromo-DL-tryptophan
6-Bromo-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055988
CAS číslo: 33599-61-0