Tisk…
5-Bromo-DL-tryptophan
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(5-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid
BIB6018-1G
APOSBIB6018-1GEA 4600 CZK
APOSBIB6018-1G
5-Bromo-DL-tryptophan
5-Bromo-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
MW: 283,12 g/mol
Bod tání: 264 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005648
CAS číslo: 6548-09-0