bromtymolová modř sodná sůl
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIB6017-25G
BIB6017-50G
APOSBIB6017-25GEA
2480
CZK
APOSBIB6017-25G
APOSBIB6017-50G
bromtymolová modř sodná sůl
bromtymolová modř sodná sůl
Vzorec:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S Bod tání: 200…202 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077263 CAS číslo: 34722-90-2 EINECS: 252-169-7 |