Tisk…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl sulphate·potassium salt
BIB6007-100MG BIB6007-1G BIB6007-500MG
APOSBIB6007-100MGEA 5590 CZK
APOSBIB6007-100MG APOSBIB6007-1G APOSBIB6007-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
Vzorec: C₈H₄BrClKNO₄S
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00056929
CAS číslo: 6578-07-0